4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6685-25G OR6685-5G OR6685-100G
APOSOR6685-25GEA 345 SEK
APOSOR6685-25G APOSOR6685-5G APOSOR6685-100G
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₅IN₂
MW: 208,0000 g/mol
Smältpunkt: 59…64 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD05663860
CAS nummer: 39806-90-1