2-Iodobenzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6669-1G OR6669-5G
APOSOR6669-1GEA 345 SEK
APOSOR6669-1G APOSOR6669-5G
2-Iodobenzaldehyde
2-Iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₅IO
MW: 232,02 g/mol
Kokpunkt: 102 °C/3mmHg
Smältpunkt: 36…37 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00039570
CAS nummer: 26260-02-6