3-Chlorophenylboronic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6642-100G OR6642-25G OR6642-500G
APOSOR6642-100GEA 1175 SEK
APOSOR6642-100G APOSOR6642-25G APOSOR6642-500G
3-Chlorophenylboronic acid 98%
3-Chlorophenylboronic acid
Formel: C₆H₆BClO₂
Smältpunkt: 180…189 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00161354
CAS nummer: 63503-60-6