5-Chloro-2,4-dinitrotoluene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-Chloro-5-methyl-2,4-dinitrobenzene
OR6640-25G OR6640-5G
APOSOR6640-25GEA 3875 SEK
APOSOR6640-25G APOSOR6640-5G
5-Chloro-2,4-dinitrotoluene
5-Chloro-2,4-dinitrotoluene
Formel: C₇H₅ClN₂O₄
MW: 216,58 g/mol
Smältpunkt: 87…91 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00041235
CAS nummer: 51676-74-5