4-Amino-m-anisic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6621-100G OR6621-25G OR6621-5G
APOSOR6621-100GEA 3600 SEK
APOSOR6621-100G APOSOR6621-25G APOSOR6621-5G
4-Amino-m-anisic acid
4-Amino-m-anisic acid
Formel: C₈H₉NO₃
Smältpunkt: 186…188 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00016539
CAS nummer: 2486-69-3