2-Amino-3-bromo-6-methylpyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6620-1G OR6620-5G OR6620-25G
APOSOR6620-1GEA 255 SEK
APOSOR6620-1G APOSOR6620-5G APOSOR6620-25G
2-Amino-3-bromo-6-methylpyridine 98%
2-Amino-3-bromo-6-methylpyridine
Formel: C₆H₇BrN₂
Smältpunkt: 77…79 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03095215
CAS nummer: 126325-46-0