3-Bromo-5-iodopyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR6617-1G OR6617-250MG OR6617-5G
APOSOR6617-1GEA 345 SEK
APOSOR6617-1G APOSOR6617-250MG APOSOR6617-5G
3-Bromo-5-iodopyridine
3-Bromo-5-iodopyridine
Formel: C₅H₃BrIN
MW: 283,89 g/mol
Smältpunkt: 127…131 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03086019
CAS nummer: 233770-01-9