2,3-Diaminobenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6615-25G OR6615-5G
APOSOR6615-25GEA 3300 SEK
APOSOR6615-25G APOSOR6615-5G
2,3-Diaminobenzoic acid
2,3-Diaminobenzoic acid
Formel: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Smältpunkt: 178…183 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00137818
CAS nummer: 603-81-6