5-Bromo-2-methoxybenzonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6600-1G OR6600-25G OR6600-5G
APOSOR6600-1GEA 260 SEK
APOSOR6600-1G APOSOR6600-25G APOSOR6600-5G
5-Bromo-2-methoxybenzonitrile
5-Bromo-2-methoxybenzonitrile
Formel: C₈H₆BrNO
Smältpunkt: 91…92 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00143429
CAS nummer: 144649-99-0