3'-Acetamidoacetophenone 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6598-25G OR6598-5G OR6598-100G
APOSOR6598-25GEA 295 SEK
APOSOR6598-25G APOSOR6598-5G APOSOR6598-100G
3'-Acetamidoacetophenone 98%
3'-Acetamidoacetophenone
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Smältpunkt: 125…130 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00032278
CAS nummer: 7463-31-2