3-Chlorophenyl acetylene 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-Chloro-3-ethynylbenzene, 3-Chlorophenylacetylene, (3-Chlorophenyl)acetylene
OR6594-1G OR6594-25G OR6594-5G
APOSOR6594-1GEA 175 SEK
APOSOR6594-1G APOSOR6594-25G APOSOR6594-5G
3-Chlorophenyl acetylene 99%
3-Chlorophenyl acetylene
Formel: C₈H₅Cl
MW: 136,578 g/mol
Kokpunkt: 178…179 °C
Densitet: 1,109 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 62 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03839984
CAS nummer: 766-83-6