2,3-Dimethyl-4-nitroanisole
Leverantör: Apollo Scientific
OR6593-100G OR6593-25G OR6593-5G
APOSOR6593-100GEA 8325 SEK
APOSOR6593-100G APOSOR6593-25G APOSOR6593-5G
2,3-Dimethyl-4-nitroanisole
2,3-Dimethyl-4-nitroanisole
Formel: C₉H₁₁NO₃
Smältpunkt: 70…73 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007163
CAS nummer: 81029-03-0