3-Nitrocinnamic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-(3-Nitrophenyl)acrylic acid
OR6582-100G OR6582-25G
APOSOR6582-100GEA 1825 SEK
APOSOR6582-100G APOSOR6582-25G
3-Nitrocinnamic acid 97%
3-Nitrocinnamic acid
Formel: C₉H₇NO₄
MW: 193,160 g/mol
Smältpunkt: 202…204 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007277
CAS nummer: 555-68-0