2-Nitrocinnamic acid 99%
Leverantör: Apollo Scientific
OR6581-100G OR6581-25G OR6581-500G
APOSOR6581-100GEA 3700 SEK
APOSOR6581-100G APOSOR6581-25G APOSOR6581-500G
2-Nitrocinnamic acid 99%
2-Nitrocinnamic acid
Formel: C₉H₇NO₄
Smältpunkt: 243…245 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 612-41-9