6-Methoxy-1-tetralone 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenone, 6-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
OR6567-5G OR6567-1G OR6567-25G OR6567-100G
APOSOR6567-5GEA 0 SEK
APOSOR6567-5G APOSOR6567-1G APOSOR6567-25G APOSOR6567-100G
6-Methoxy-1-tetralone 98%
6-Methoxy-1-tetralone
Formel: C₁₁H₁₂O₂
Kokpunkt: 171 °C/11mmHg
Smältpunkt: 76…79 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001695
CAS nummer: 1078-19-9