Thioxanthen-9-one 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Thioxanthone
OR6559-100G OR6559-25G
APOSOR6559-100GEA 2325 SEK
APOSOR6559-100G APOSOR6559-25G
Thioxanthen-9-one 95%
Thioxanthen-9-one
Formel: C₁₃H₈OS
MW: 212,2700 g/mol
Kokpunkt: 371…373 °C/715mmHg
Smältpunkt: 210…213 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005066
CAS nummer: 492-22-8
EINECS: 207-749-4