N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-3-aminobenzoic acid 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6555-1G OR6555-250MG
APOSOR6555-1GEA 2700 SEK
APOSOR6555-1G APOSOR6555-250MG
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-3-aminobenzoic acid 95+%
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-3-aminobenzoic acid
Formel: C₁₃H₁₃N₃O₂
MW: 243.27 g/mol
Smältpunkt: >335 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00203262
CAS nummer: 81261-77-0