2-Hydroxybenzimidazole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Benzimidazolinone, 2(1H)-Benzimidazolone, 2-Hydroxy-1H-benzimidazole
OR6552-5G OR6552-25G OR6552-100G
APOSOR6552-5GEA 210 SEK
APOSOR6552-5G APOSOR6552-25G APOSOR6552-100G
2-Hydroxybenzimidazole 97%
2-Hydroxybenzimidazole
Formel: C₇H₆N₂O
MW: 134,14 g/mol
Smältpunkt: 314…316 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00127894
CAS nummer: 615-16-7