(1H-Benzoimidazol-2-yl)methanol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6550-10G OR6550-25G OR6550-5G
APOSOR6550-10GEA 565 SEK
APOSOR6550-10G APOSOR6550-25G APOSOR6550-5G
(1H-Benzoimidazol-2-yl)methanol 97%
(1H-Benzoimidazol-2-yl)methanol
Formel: C₈H₈N₂O
Smältpunkt: 160…161 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00014560
CAS nummer: 4856-97-7