Benzimidazole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
1H-Benzo[d]imidazole, 1H-Benzimidazole
OR6549-50G
OR6549-100G
OR6549-500G
APOSOR6549-50GEA
260
SEK
APOSOR6549-50G
APOSOR6549-100G
APOSOR6549-500G
Benzimidazole 97%
Benzimidazole
Formel:
C₇H₆N₂ Kokpunkt: 360 °C Smältpunkt: 169…174 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00005585 CAS nummer: 51-17-2 EINECS: 200-081-4 |