Diethyl (2-phenylethyl)malonate 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Diethyl 2-phenethylmalonate
OR6546-25G OR6546-5G OR6546-100G
APOSOR6546-25GEA 3175 SEK
APOSOR6546-25G APOSOR6546-5G APOSOR6546-100G
Diethyl (2-phenylethyl)malonate 98%
Diethyl (2-phenylethyl)malonate
Formel: C₁₅H₂₀O₄
MW: 264,32 g/mol
Kokpunkt: 112…114 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00026887
CAS nummer: 6628-68-8
EINECS: 229-610-7