4,5-Dichloro-2-nitroaniline 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6539-100G OR6539-25G
APOSOR6539-100GEA 530 SEK
APOSOR6539-100G APOSOR6539-25G
4,5-Dichloro-2-nitroaniline 97%
4,5-Dichloro-2-nitroaniline
Formel: C₆H₄Cl₂N₂O₂
Smältpunkt: 177…182 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007770
CAS nummer: 6641-64-1
EINECS: 229-657-3