Ethoxyacetic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR6531-250G OR6531-500G
APOSOR6531-250GEA 2750 SEK
APOSOR6531-250G APOSOR6531-500G
Ethoxyacetic acid 97%
Ethoxyacetic acid
Formel: C₄H₈O₃
Kokpunkt: 95…97 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004310
CAS nummer: 627-03-2