1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR6521-100G
OR6521-25G
OR6521-500G
OR6521-250MG
APOSOR6521-100GEA
1375
SEK
APOSOR6521-100G
APOSOR6521-25G
APOSOR6521-500G
APOSOR6521-250MG
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline 97%
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline
Formel:
C₉H₁₁N MW: 133.19 g/mol Kokpunkt: 232…233 °C Smältpunkt: –30 °C Densitet: 1.049 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: 98 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00006896 CAS nummer: 91-21-4 EINECS: 202-050-0 |