N-Ethylethylenediamine
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 2-Aminoethyl(ethyl)amine
OR6517-100G OR6517-10G OR6517-25G OR6517-5G OR6517-500G
APOSOR6517-100GEA 720 SEK
APOSOR6517-100G APOSOR6517-10G APOSOR6517-25G APOSOR6517-5G APOSOR6517-500G
N-Ethylethylenediamine
N-Ethylethylenediamine
Formel: C₄H₁₂N₂
MW: 88,15 g/mol
Kokpunkt: 128…130 °C
Densitet: 0,837 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 10 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008166
CAS nummer: 110-72-5
EINECS: 203-795-4
UN: 2734
ADR: 8+3,II