1-(3-Aminopropyl)piperidine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 3-(Piperidin-1-yl)propan-1-amine
OR6515-5G OR6515-1G
APOSOR6515-5GEA 1425 SEK
APOSOR6515-5G APOSOR6515-1G
1-(3-Aminopropyl)piperidine 97%
1-(3-Aminopropyl)piperidine
Formel: C₈H₁₈N₂
MW: 142,2419 g/mol
Kokpunkt: 84…86 °C
Densitet: 0,895 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 82,2 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00023784
CAS nummer: 3529-08-6
EINECS: 222-557-0
UN: 2735
ADR: 8,III