2,4-Dibromothiazole
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 2,4-dibromo-1,3-thiazole
OR6487-25G OR6487-5G OR6487-100G
APOSOR6487-25GEA 380 SEK
APOSOR6487-25G APOSOR6487-5G APOSOR6487-100G
2,4-Dibromothiazole
2,4-Dibromothiazole
Formel: C₃HBr₂NS
MW: 242.92 g/mol
Smältpunkt: 80…84 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01318994
CAS nummer: 4175-77-3