2-Bromo-4-methylpyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6454-25G OR6454-5G OR6454-1G
APOSOR6454-25GEA 940 SEK
APOSOR6454-25G APOSOR6454-5G APOSOR6454-1G
2-Bromo-4-methylpyridine 98%
2-Bromo-4-methylpyridine
Formel: C₆H₆BrN
Kokpunkt: 87 °C/10mmHg
Densitet: 1,545 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00082590
CAS nummer: 4926-28-7