4-Isopropylanisole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6453-100G OR6453-25G
APOSOR6453-100GEA 1025 SEK
APOSOR6453-100G APOSOR6453-25G
4-Isopropylanisole 98%
4-Isopropylanisole
Formel: C₁₀H₁₄O
Kokpunkt: 212…213 °C
Densitet: 0,935 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 83 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00015033
CAS nummer: 4132-48-3
EINECS: 223-952-0