3-Bromo-2,6-dimethylpyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR6452-25G OR6452-5G OR6452-100G
APOSOR6452-25GEA 895 SEK
APOSOR6452-25G APOSOR6452-5G APOSOR6452-100G
3-Bromo-2,6-dimethylpyridine 98%
3-Bromo-2,6-dimethylpyridine
Formel: C₇H₈BrN
MW: 186,0491 g/mol
Kokpunkt: 56…58 °C
Densitet: 1,431 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 86,7 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00235164
CAS nummer: 3430-31-7