N-(4-Aminophenyl)-4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: N1-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)benzene-1,4-diamine
OR6449-1G OR6449-100MG
APOSOR6449-1GEA 1450 SEK
APOSOR6449-1G APOSOR6449-100MG
N-(4-Aminophenyl)-4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine 95+%
N-(4-Aminophenyl)-4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine
Formel: C₁₂H₁₄N₄
MW: 214,27 g/mol
Smältpunkt: 133…135 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00202977
CAS nummer: 81261-93-0