(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-Methyl-2-imidazolemethanol
OR6426-25G OR6426-5G
APOSOR6426-25GEA 210 SEK
APOSOR6426-25G APOSOR6426-5G
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol 97%
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol
Formel: C₅H₈N₂O
MW: 112,13 g/mol
Smältpunkt: 107…111 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00964673
CAS nummer: 17334-08-6