3-Chloro-4-morpholino-1,2,5-thiadiazole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: Timolol Related Compound F, 4-(4-Chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl)morpholine
OR6417-25G OR6417-5G
APOSOR6417-25GEA 925 SEK
APOSOR6417-25G APOSOR6417-5G
3-Chloro-4-morpholino-1,2,5-thiadiazole 97%
3-Chloro-4-morpholino-1,2,5-thiadiazole
Formel: C₆H₈ClN₃OS
MW: 205,66 g/mol
Smältpunkt: 44…47 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00274160
CAS nummer: 30165-96-9