4-Amino-3-chloropyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6413-5G OR6413-1G
APOSOR6413-5GEA 380 SEK
APOSOR6413-5G APOSOR6413-1G
4-Amino-3-chloropyridine 97%
4-Amino-3-chloropyridine
Formel: C₅H₅ClN₂
MW: 128,56 g/mol
Smältpunkt: 49…53 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03984473
CAS nummer: 19798-77-7