4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6411-100G OR6411-25G
APOSOR6411-100GEA 1400 SEK
APOSOR6411-100G APOSOR6411-25G
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole 97%
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₅BrN₂
MW: 161,00 g/mol
Kokpunkt: 185…188 °C
Densitet: 1,558 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 93,3 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD02179565
CAS nummer: 15803-02-8