2,5-Dibromotoluene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1,4-Dibromo-2-methylbenzene
OR6405-100G OR6405-500G
APOSOR6405-100GEA 1400 SEK
APOSOR6405-100G APOSOR6405-500G
2,5-Dibromotoluene 98%
2,5-Dibromotoluene
Formel: C₇H₆Br₂
MW: 249,93 g/mol
Kokpunkt: 135…136 °C
Smältpunkt: 44352 °C
Densitet: 1,815 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000090
CAS nummer: 615-59-8