Methyl-6-methylnicotinate 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6396-100G OR6396-25G
APOSOR6396-100GEA 1025 SEK
APOSOR6396-100G APOSOR6396-25G
Methyl-6-methylnicotinate 95%
Methyl-6-methylnicotinate
Formel: C₈H₉NO₂
Kokpunkt: 152…154 °C/40mmHg
Smältpunkt: <30 °C
Flampunkt: 103 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006340
CAS nummer: 5470-70-2