Bromättiksyra 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR6366-250G OR6366-1KG OR6366-2.5KG
APOSOR6366-250GEA 1250 SEK
APOSOR6366-250G APOSOR6366-1KG APOSOR6366-2.5KG
Bromättiksyra 99%
Bromättiksyra
Formel: BrCH₂COOH
Kokpunkt: 207…209 °C
Smältpunkt: 47…49 °C
Densitet: 1,93 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 113 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002678
CAS nummer: 79-08-3
EINECS: 201-175-8
UN: 3425
ADR: 8,II