2,3-Diklorfenol 98+%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR6358-100G
OR6358-25G
OR6358-500G
APOSOR6358-100GEA
995
SEK
APOSOR6358-100G
APOSOR6358-25G
APOSOR6358-500G
2,3-Diklorfenol 98+%
2,3-Diklorfenol
Formel:
C₆H₄Cl₂O Kokpunkt: 206 °C Smältpunkt: 57…60 °C Flampunkt: 115 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002160 CAS nummer: 576-24-9 UN: 2020 ADR: 6.1,III |