Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6355-1G OR6355-100MG OR6355-5G
APOSOR6355-1GEA 210 SEK
APOSOR6355-1G APOSOR6355-100MG APOSOR6355-5G
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Formel: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Smältpunkt: 244…247 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07021498
CAS nummer: 139022-25-6