Imidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR6351-1G
OR6351-250MG
APOSOR6351-1GEA
1950
SEK
APOSOR6351-1G
APOSOR6351-250MG
Imidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylic acid 97%
Imidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Formel:
C₇H₅N₃O₂ Smältpunkt: 238…240 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD03419484 CAS nummer: 64951-10-6 |