1-Methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6333-10G OR6333-1G OR6333-5G
APOSOR6333-10GEA 9275 SEK
APOSOR6333-10G APOSOR6333-1G APOSOR6333-5G
1-Methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
1-Methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₆H₉NO₃
Smältpunkt: 152…155 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00014102
CAS nummer: 42346-68-9