3-Thiomorpholinecarboxylic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6324-1G OR6324-250MG
APOSOR6324-1GEA 2325 SEK
APOSOR6324-1G APOSOR6324-250MG
3-Thiomorpholinecarboxylic acid 97%
3-Thiomorpholinecarboxylic acid
Formel: C₅H₉NO₂S
MW: 147.2 g/mol
Smältpunkt: 270…278 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD02181162
CAS nummer: 20960-92-3