Benzofuran-2-carboxylic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6305-100G OR6305-25G OR6305-5G
APOSOR6305-100GEA 6750 SEK
APOSOR6305-100G APOSOR6305-25G APOSOR6305-5G
Benzofuran-2-carboxylic acid 98%
Benzofuran-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₆O₃
Smältpunkt: 193…196 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005848
CAS nummer: 496-41-3