3-Klor-2-nitroanilin 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR63031-25G OR63031-5G OR63031-100G
APOSOR63031-25GEA 2475 SEK
APOSOR63031-25G APOSOR63031-5G APOSOR63031-100G
3-Klor-2-nitroanilin 97%
3-Klor-2-nitroanilin
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172,57 g/mol
Smältpunkt: 106…108 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01317803
CAS nummer: 59483-54-4