3-Chloro-6-methylpyridazine-4-carboxylic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6303-1G OR6303-5G
APOSOR6303-1GEA 1125 SEK
APOSOR6303-1G APOSOR6303-5G
3-Chloro-6-methylpyridazine-4-carboxylic acid 97%
3-Chloro-6-methylpyridazine-4-carboxylic acid
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Smältpunkt: 165…167 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08235214
CAS nummer: 914637-40-4