4,5-Dimethylthiophene-2-carboxaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR63020-1G
OR63020-25G
OR63020-5G
APOSOR63020-1GEA
1975
SEK
APOSOR63020-1G
APOSOR63020-25G
APOSOR63020-5G
4,5-Dimethylthiophene-2-carboxaldehyde
4,5-Dimethylthiophene-2-carboxaldehyde
Formel:
C₇H₈OS Kokpunkt: 82…85 °C Densitet: 1,179 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: >110 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD02093897 CAS nummer: 5928-48-3 |