6-Chloropyridazine-3-carboxylic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6298-5G OR6298-1G OR6298-500MG OR6298-10G
APOSOR6298-5GEA 770 SEK
APOSOR6298-5G APOSOR6298-1G APOSOR6298-500MG APOSOR6298-10G
6-Chloropyridazine-3-carboxylic acid 97%
6-Chloropyridazine-3-carboxylic acid
Formel: C₅H₃ClN₂O₂
Smältpunkt: 145…148 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00160464
CAS nummer: 5096-73-1