2-Aminopyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6296-1G OR6296-5G OR6296-10G
APOSOR6296-1GEA 1200 SEK
APOSOR6296-1G APOSOR6296-5G APOSOR6296-10G
2-Aminopyrimidine-5-carboxylic acid 97%
2-Aminopyrimidine-5-carboxylic acid
Formel: C₅H₅N₃O₂
Smältpunkt: 335…340 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD05864791
CAS nummer: 3167-50-8