4,6-Dichloro-o-toluidine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
2,4-Dichloro-6-methylaniline
OR6295-1G
OR6295-25G
OR6295-5G
APOSOR6295-1GEA
260
SEK
APOSOR6295-1G
APOSOR6295-25G
APOSOR6295-5G
4,6-Dichloro-o-toluidine 97%
4,6-Dichloro-o-toluidine
Formel:
C₇H₇Cl₂N MW: 176.05 g/mol Kokpunkt: 82…84 °C/0.1mmHg Smältpunkt: 42…46 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00044074 CAS nummer: 30273-00-8 |